Documentos
528560
Sigma-Aldrich
3,5-Diethoxybenzoic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)2C6H3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
210.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
105-109 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1cc(OCC)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-9-5-8(11(12)13)6-10(7-9)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
chave InChI
FCSNGXDTYSQXPA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3