Documentos Principais
528463
Sigma-Aldrich
2-Ethoxycinnamic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OC6H4CH=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
192.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
134-138 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccccc1\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-10-6-4-3-5-9(10)7-8-11(12)13/h3-8H,2H2,1H3,(H,12,13)/b8-7+
chave InChI
UXTDCJJEJZCEBF-BQYQJAHWSA-N
Descrição geral
2-Ethoxycinnamic acid is a cinnamic acid derivative. The aromatic and alkene group in this molecule are coplanar.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Methyl (Z)-2-chloro-3-(2-methoxycarbonylphenyl) prop-2-enoate.
Fadgen CJ, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(2), o376-o376 (2010)