Documentos Principais
528455
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-3-ethoxycinnamate
97%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OC6H4CH=CHCO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
220.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.556 (lit.)
p.e.
316 °C (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1cccc(OCC)c1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H16O3/c1-3-15-12-7-5-6-11(10-12)8-9-13(14)16-4-2/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b9-8+
chave InChI
HCKOJKUUNSOANP-CMDGGOBGSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)