Ensaio
97%
pf
275-280 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(cc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O5/c1-14-7-3-5(8(10)11)2-6(4-7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
POSMIIJADZKUPL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)