Documentos Principais
528188
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) mesylate
Sinônimo(s):
PEG-mesylate
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
pf
51.8-53.3 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.COS(O)(=O)=O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)