Ensaio
96%
p.e.
265-266 °C (lit.)
pf
77-82 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc2c(C)cccc12
InChI
1S/C12H12/c1-9-5-3-8-12-10(2)6-4-7-11(9)12/h3-8H,1-2H3
chave InChI
SDDBCEWUYXVGCQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544) , CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)