Documentos Principais
527807
Sigma-Aldrich
4-Methylnaphthonitrile
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C10H6CN
Número CAS:
Peso molecular:
167.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
97%
pf
52-56 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C#N)c2ccccc12
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)