Ensaio
96%
pf
42-46 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
phenoxy
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H9NO/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H
chave InChI
UYHCIOZMFCLUDP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... MMP3(4314)
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)