Documentos Principais
527580
Sigma-Aldrich
(Z)-1,2-Diphenyl-1,2-ethylenediboronic acid bis(pinacol) ester
96%
Sinônimo(s):
cis-1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) stilbene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H34B2O4
Número CAS:
Peso molecular:
432.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
pf
175-178 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)C(\c2ccccc2)=C(/B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H34B2O4/c1-23(2)24(3,4)30-27(29-23)21(19-15-11-9-12-16-19)22(20-17-13-10-14-18-20)28-31-25(5,6)26(7,8)32-28/h9-18H,1-8H3/b22-21-
chave InChI
YFLBNMYBKXYNJN-DQRAZIAOSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)