Documentos
527335
Sigma-Aldrich
PSS-Cyanopropyldimethylsilyloxy-Heptacyclopentyl substituted
Sinônimo(s):
(Cyanopropyldimethylsilyloxy)heptacyclopentylpentacyclooctasiloxane, Cyanopropyldimethylsilyloxy-POSS®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H75NO13Si9
Número CAS:
Peso molecular:
1042.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
290 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(CCCC#N)O[Si]12O[Si]3(O[Si](O1)(O[Si]45O[Si](O3)(O[Si](O4)(O[Si](O5)(C6CCCC6)C7CCCC7)C8CCCC8)C9CCCC9)C%10CCCC%10)O[Si](O2)(C%11CCCC%11)C%12CCCC%12
InChI
1S/C41H75NO13Si9/c1-56(2,34-18-17-33-42)43-62-46-58(37-23-7-8-24-37,38-25-9-10-26-38)47-64(55-62)51-60(40-29-13-14-30-40)48-59(39-27-11-12-28-39)44-57(35-19-3-4-20-35,36-21-5-6-22-36)45-63(49-59,50-60)53-61(52-62,54-64)41-31-15-16-32-41/h35-41H,3-32,34H2,1-2H3
chave InChI
MBLNWXMDCNMJIP-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3