Documentos
526894
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula linear:
F4C6HCH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
180.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
pb
198-202 °C (lit.)
densidade
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H4F4O/c8-4-1-3(2-12)5(9)7(11)6(4)10/h1,12H,2H2
chave InChI
HLUZGUMMQYQHKJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter