Documentos Principais
526703
Sigma-Aldrich
(Toluene)tricarbonylchromium(0)
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH3Cr(CO)3
Número CAS:
Peso molecular:
228.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
pf
78-82 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1.[O]#C[Cr](C#[O])C#[O]
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)