Key Documents
526665
Sigma-Aldrich
5-Acenaphthenecarboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
198.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
220-223 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc2CCc3cccc1c23
InChI
1S/C13H10O2/c14-13(15)11-7-6-9-5-4-8-2-1-3-10(11)12(8)9/h1-3,6-7H,4-5H2,(H,14,15)
chave InChI
DXKAWGBIIVQFIE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)