Documentos Principais
526614
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
2-Chloro-6-fluoro-m-tolualdehyde
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H2(F)(CH3)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
172.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
30-33 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(F)c(C=O)c1Cl
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)