Key Documents
526517
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3(F)CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
204.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
pf
50-54 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(F)c(CCl)cc1OC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)