Ensaio
97%
pf
32-36 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H10O/c1-9-6-7-10(8-13)12-5-3-2-4-11(9)12/h2-8H,1H3
chave InChI
LANRGTXVAPBSIA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?