Documentos Principais
526258
Sigma-Aldrich
Ruthenium Red
Dye content 50 %
Sinônimo(s):
Ammoniated ruthenium oxychloride
About This Item
Fórmula linear:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Número CAS:
Peso molecular:
786.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
composição
Dye content, 50%
λmax
534 nm
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)