Key Documents
525987
Sigma-Aldrich
N,N,5-Trimethylfurfurylamine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
139.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.463 (lit.)
pb
171 °C (lit.)
densidade
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)Cc1ccc(C)o1
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J W Kosh et al.
Pharmaceutical research, 6(8), 709-713 (1989-08-01)
Famotidine and selected H2-antagonists were evaluated with respect to toxicity and selected pharmacological activities. When administered intraperitoneally to mice at a dose equivalent to 10 times their respective H2-antagonist ED50 values, no deaths were observed. Similarly, no alteration in brain