Documentos Principais
525871
Sigma-Aldrich
N-Methyl-3-indoleglyoxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
203.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
157-162 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cn1cc(C(=O)C(O)=O)c2ccccc12
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)