Documentos Principais
525731
Sigma-Aldrich
3,4,5-Triethoxybenzyl alcohol
96%
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)3C6H2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
240.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
pf
36-39 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1cc(CO)cc(OCC)c1OCC
InChI
1S/C13H20O4/c1-4-15-11-7-10(9-14)8-12(16-5-2)13(11)17-6-3/h7-8,14H,4-6,9H2,1-3H3
chave InChI
BDLRHPZTSRLNOW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3,4,5-Triethoxybenzyl alcohol is an organic building block useful in organic synthesis.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)