525588
5-Amino-2-methylindole
97%
Sinônimo(s):
2-Methylindol-5-ylamine
About This Item
Ensaio
97%
pf
153-157 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc2cc(N)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H10N2/c1-6-4-7-5-8(10)2-3-9(7)11-6/h2-5,11H,10H2,1H3
chave InChI
JQULCCZIXYRBSE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Cytotoxic and antimitotic agents
- Potential antimicrobial aminoketones
- Inhibitors of monoamine oxidase (MAO)
- Protein kinase c theta (PKCθ) inhibitors
- Factor Xa inhibitors
- Inhibitors of vascular endothelial growth factor type 2 (VEGFR-2)
- Demethylasterriquinone B1receptor ligands
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3