Documentos Principais
525367
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
96%
About This Item
Fórmula linear:
CF3OC6H4NCS
Número CAS:
Peso molecular:
219.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.543 (lit.)
p.e.
215 °C (lit.)
densidade
1.354 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)Oc1ccccc1N=C=S
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)