Documentos Principais
525332
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
F2CHOC6H4NCS
Número CAS:
Peso molecular:
201.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.584 (lit.)
p.e.
252-255 °C (lit.)
densidade
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)Oc1ccc(cc1)N=C=S
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)