Documentos Principais
525316
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorophenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
F3C6H2NCS
Número CAS:
Peso molecular:
189.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.577 (lit.)
p.e.
210-213 °C (lit.)
densidade
1.43 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(N=C=S)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F3NS/c8-4-1-2-5(11-3-12)7(10)6(4)9/h1-2H
chave InChI
KTNHZGZWGZUKGE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)