Documentos
525308
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3NCS
Número CAS:
Peso molecular:
171.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.593 (lit.)
pb
201-204 °C (lit.)
densidade
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(F)cc(c1)N=C=S
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter