525022
4-Aminoindole
97%
Sinônimo(s):
(Indol-4-yl)amine, 4-Indolamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
106-109 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C8H8N2/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10H,9H2
chave InChI
LUNUNJFSHKSXGQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Inhibitors of bacterial thymidylate synthase
- Mimetics of non-alkaloid toxin lignan anticancer and antiviral agent Podophyllotoxin (PPT)
- Inhibitors of Gli1-mediated transcription in the Hedgehog pathway
- Protein kinase C θ (PKCθ) inhibitors
- Indolic non-peptidic HIV protease inhibitors
- Transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 (TRPV1) antagonists
- Cyclooxygenase-2 (COX-2) and lipoxygenase (LOX) inhibitors
- 11β-hydroxysteroid dehydrogenase 1 (11β-HSD1) inhibitors
- Short chain 4-substituted indoles as potent αvβ3 antagonist
- Ligands of serotonin transporter and 5-HT1A receptors
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?