Documentos
524905
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl (S)-(−)-glycidyl ether
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H20O2Si
Número CAS:
Peso molecular:
188.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
pb
195-199 °C (lit.)
densidade
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1CO1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73.89 °C - closed cup