Documentos Principais
524778
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-furonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5NO
Número CAS:
Peso molecular:
107.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.484 (lit.)
p.e.
173-176 °C (lit.)
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(o1)C#N
InChI
1S/C6H5NO/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-3H,1H3
chave InChI
XGCRBVWSFYTMEC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-Methyl-2-furonitrile is formed on reacting α-furfuryl chloride with strong aqueous potassium cyanide.[1][2]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Reactions in the β-Furan Series?Synthesis and Reactions of 3-Chloromethylfuran and Some Related Compounds.
Sherman E and Amstutz ED.
Journal of the American Chemical Society, 72(5), 2195- 2199 (1950)
The preparation of 2-Furanacetic acid.
Plucker III J and Amstutz ED.
Journal of the American Chemical Society, 62(6), 1512-1513 (1940)