Documentos Principais
524255
Sigma-Aldrich
Diethyl (3-nitrophenylaminomethylene)malonate
99%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4NHCH=C(CO2C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
308.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
81-83 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C(=C/Nc1cccc(c1)[N+]([O-])=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C14H16N2O6/c1-3-21-13(17)12(14(18)22-4-2)9-15-10-6-5-7-11(8-10)16(19)20/h5-9,15H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
VNKXJOYRWHAQGB-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)