Documentos Principais
524107
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula linear:
F3C6H2B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
175.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
pf
228-235 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1c(F)cc(F)cc1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2,11-12H
chave InChI
IPEIGKHHSZFAEW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Synthesis of phenylboronic catechol esters
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions with aryl chlorides and unstable polyfluorophenyl
  • Enantioselective borane reduction of trifluoroacetophenone
  • Transmetalation
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)