Documentos Principais
523852
Sigma-Aldrich
3-[(2-Hydroxyethyl)phenylamino]propionitrile
96%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5N(CH2CH2OH)CH2CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
190.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.57 (lit.)
p.e.
315 °C (lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCC#N)c1ccccc1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)