Documentos Principais
522325
Sigma-Aldrich
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzenesulfonamide
97%
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H4SO2N(C6H11)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
268.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
98-101 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonamide
cadeia de caracteres SMILES
CN(C1CCCCC1)S(=O)(=O)c2ccccc2N
InChI
1S/C13H20N2O2S/c1-15(11-7-3-2-4-8-11)18(16,17)13-10-6-5-9-12(13)14/h5-6,9-11H,2-4,7-8,14H2,1H3
chave InChI
IPEHSCPRVOWQFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzenesulfonamide is also referred to as 2-(cyclohexylmethylsulfamoyl)aniline.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)