Key Documents
522244
Sigma-Aldrich
[9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-ylidene]malononitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H18N4O
Número CAS:
Peso molecular:
366.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
260 °C (dec.) (lit.)
λmax
650 nm
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(\c4ccccc34)=C(/C#N)C#N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)