Documentos
522228
Sigma-Aldrich
1,2-Ethanediylbis(methylsilane)
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3SiH2CH2CH2SiH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
118.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
pb
95-96 °C (lit.)
densidade
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[SiH2]CC[SiH2]C