Key Documents
521981
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Trihexyldiethylenetriamine
99.99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5N[CH2CH2NH(CH2)5CH3]2
Número CAS:
Peso molecular:
355.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.99%
pb
145 °C/0.04 mmHg (lit.)
densidade
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCNCCN(CCCCCC)CCNCCCCCC
InChI
1S/C22H49N3/c1-4-7-10-13-16-23-18-21-25(20-15-12-9-6-3)22-19-24-17-14-11-8-5-2/h23-24H,4-22H2,1-3H3
chave InChI
QHVDQQBHZSMNAX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)