Documentos Principais
521906
Sigma-Aldrich
6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
C10H6OCH2CH3B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
216.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
pf
252-255 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
InChI
1S/C12H13BO3/c1-2-16-12-6-4-9-7-11(13(14)15)5-3-10(9)8-12/h3-8,14-15H,2H2,1H3
chave InChI
INXXVGFSXYJGHI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Contains varying amounts of anhydride.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)