Documentos
521701
Sigma-Aldrich
4-Methylphthalimide
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
161.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
196.5-199.5 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2C(=O)NC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7NO2/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(12)10-8(6)11/h2-4H,1H3,(H,10,11,12)
chave InChI
UKRUJPIJOJHCOB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3