Documentos
521698
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CH2ZnBr
Número CAS:
Peso molecular:
272.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.98 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(C[Zn]Br)cc1F
InChI
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
UKELZHIDYOTVCK-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup