Documentos Principais
521620
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,5-dinitrothiophene
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H3N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
189.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
pf
174-176 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1sc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H3N3O4S/c5-4-2(6(8)9)1-3(12-4)7(10)11/h1H,5H2
chave InChI
DZRZHFOFVWAKGT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The synthesis of highly active thiophene ring-containing chromophore components for photonic polymers based on a newly designed route.
Yuquan S, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 24, 3691-3695 (1999)
Synthesis and characterization of hetarylazo disperse dyes derived from substituted N-?-acetoxyethylanilines-Application on cellulose acetate.
Georgiadou KL, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 92(6), 3479-3483 (2004)