Documentos Principais
521450
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
(4-Methylnaphth-1-yl)boronic acid, 4-Methyl-1-naphthalenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3C10H6B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
186.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
pf
229-235 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(B(O)O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H11BO2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7,13-14H,1H3
chave InChI
JHVQEUGNYSVSDH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
Suzuki-Miyaura coupling
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)