Documentos Principais
520934
Sigma-Aldrich
Cesium orthovanadate
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 0.5-1% aluminum)
About This Item
Fórmula linear:
Cs3VO4
Número CAS:
Peso molecular:
513.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 0.5-1% aluminum)
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
[Cs+].[Cs+].[Cs+].[O-][V]([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Cs.4O.V/q3*+1;;3*-1;
chave InChI
CZUUFJSJUCXOQF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
E L Leung et al.
British journal of cancer, 98(11), 1803-1809 (2008-05-29)
The present study determines if (1) basal protein levels of nitric oxide (NO) synthases (eNOS, iNOS, and nNOS) are different in cisplatin-sensitive (OV2008) and counterpart cisplatin-resistant (C13(*)) human ovarian cancer cells, (2) cisplatin alters NOS levels, (3) NO donor causes