Documentos Principais
520284
Sigma-Aldrich
4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
C2H5O2CC6H4ZnBr
Número CAS:
Peso molecular:
294.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
concentração
0.5 M in THF
Impurezas
1-3% inorganic chloride
pb
65 °C
densidade
1.023 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccc([Zn]Br)cc1
InChI
1S/C9H9O2.BrH.Zn/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8;;/h4-7H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
CYJKOKZYUACUHZ-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.22 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)