Documentos Principais
520225
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)phenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
CH3SC6H4ZnBr
Número CAS:
Peso molecular:
268.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
concentração
0.5 M in THF
densidade
1.002 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ccc([Zn]Br)cc1
Informações legais
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)