Documentos Principais
519715
Sigma-Aldrich
4-Propoxyaniline
Sinônimo(s):
4-Propoxyphenylamine, p-Propoxyaniline
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2OC6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
151.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
cadeia de caracteres SMILES
CCCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-2-7-11-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-6H,2,7,10H2,1H3
chave InChI
DWOIGSLSPPLRKO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of aggrecanase inhibitors
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Calix [4] arene with Lower-Rim ?-Amino a, ?-Unsaturated Ketones Containing Bis-Chelating Sites as a Highly Selective Fluorescence Turn-On Chemosensor for Two Copper (II) Ions.
Ho I, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 8, 1472-1481 (2011)
Light and Temperature as Dual Stimuli Lead to Self-Assembly of Hyperbranched Azobenzene-Terminated Poly (N-isopropylacrylamide).
Huang W, et al.
Polymer, 8(5), 183-183 (2016)