519499
2-Methyl-2-propanethiol
≥98.5%
Sinônimo(s):
tert-Butyl mercaptan, TBM
About This Item
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
303.5 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
≥98.5%
disponibilidade
available only in EU
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
p.e.
62-65 °C (lit.)
pf
-0.5 °C (lit.)
densidade
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)S
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
chave InChI
WMXCDAVJEZZYLT-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
< -25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)