Documentos Principais
519456
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-2-nitrobenzene
98%
About This Item
Fórmula linear:
HC≡CC6H4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
147.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
82-85 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1C#C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)