Documentos Principais
519170
Sigma-Aldrich
Indium antimonide
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
InSb
Número CAS:
Peso molecular:
236.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
[In]#[Sb]
InChI
1S/In.Sb
chave InChI
WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)