Documentos Principais
51916
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-(1-pyrazolyl)-Ala-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-3-(1-pyrazolyl)-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H19N3O4
Peso molecular:
377.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](Cn1cccn1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)