Key Documents
518506
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenyl chloroformate
95%
About This Item
Fórmula linear:
ClCO2C6H4CF3
Número CAS:
Peso molecular:
224.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
pressão de vapor
1.09 psi ( 20 °C)
Ensaio
95%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(OC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O2/c9-7(13)14-6-3-1-2-5(4-6)8(10,11)12/h1-4H
chave InChI
VOQHHELXYARECQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)