Documentos Principais
518360
Sigma-Aldrich
Boc-Hyp-OH
97%
Sinônimo(s):
trans-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-L-proline, Boc-L-hydroxyproline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17NO5
Número CAS:
Peso molecular:
231.25
Beilstein:
4295484
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −78° in H2O
pf
123-127 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1
chave InChI
BENKAPCDIOILGV-RQJHMYQMSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)